Stampa…
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 546 EUR
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 244,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09262519
CAS Number: 927981-91-7