Stampa…
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25515-1G OR25515-5G
APOSOR25515-1GEA 118 EUR
APOSOR25515-1G APOSOR25515-5G
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile 97%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carbonitrile
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di fusione: 45…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084978
CAS Number: 33143-29-2