Stampa…
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25511-1G OR25511-5G
APOSOR25511-1GEA 56.8 EUR
APOSOR25511-1G APOSOR25511-5G
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₆H₁₂ClNO
Peso molecolare: 149,62 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032565
CAS Number: 15678-99-6