Stampa…
Benzofurazan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
OR25510-1G OR25510-25G OR25510-5G
APOSOR25510-1GEA 0 EUR
APOSOR25510-1G APOSOR25510-25G APOSOR25510-5G
Benzofurazan
Benzofurazan
Formula: C₆H₄N₂O
Peso molecolare: 120,11 g/mol
Punto di ebollizione: 75…85 °C/20mmHg
Punto di fusione: 47…55 °C
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068064
CAS Number: 273-09-6
EINECS: 608-080-4