Stampa…
2-(Methylthio)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029934
CAS Number: 3724-10-5