Stampa…
3,4,5-Tricloropiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2545-100G OR2545-25G
APOSOR2545-100GEA 55.3 EUR
APOSOR2545-100G APOSOR2545-25G
3,4,5-Tricloropiridina 98%
3,4,5-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,44 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C
Punto di fusione: 75…77 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051685
CAS Number: 33216-52-3