Di-2-thienyl sulphide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-thienylthio)thiophene
OR25442-1G
OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA
0
EUR
APOSOR25442-1G
APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formula:
C₈H₆S₃ Peso molecolare: 198,32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052047 CAS Number: 3988-99-6 |