Stampa…
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 140 EUR
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253803
CAS Number: 5775-89-3