Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
OR2536-1G OR2536-250MG
APOSOR2536-1GEA 0 EUR
APOSOR2536-1G APOSOR2536-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂S
Peso molecolare: 154,24 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022851
CAS Number: 2933-29-1