Stampa…
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2532-1G OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2532-1G APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formula: C₈H₇N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00490009
CAS Number: 30235-28-0