Stampa…
Phenyl chloroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G OR25299-2.5G
APOSOR25299-1GEA 275 EUR
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G APOSOR25299-2.5G
Phenyl chloroacetate
Phenyl chloroacetate
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 620-73-5
UN: 1759
ADR: 8,III