Ethyl 3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo-[c]thiophene-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25278-10G
OR25278-1G
OR25278-5G
APOSOR25278-10GEA
260
EUR
APOSOR25278-10G
APOSOR25278-1G
APOSOR25278-5G
Ethyl 3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo-[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₀O₃S₂ Peso molecolare: 312.45 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085061 CAS Number: 172516-33-5 |