Methyl p-tolyl sulphoxide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR25242-1G
OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA
43.5
EUR
APOSOR25242-1G
APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formula:
C₈H₁₀OS Punto di ebollizione: 113…114 °C/2mmHg Punto di fusione: 44…46 °C Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075175 CAS Number: 934-72-5 |