Stampa…
2-Propanesulphonylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25142-1G OR25142-250MG
APOSOR25142-1GEA 135 EUR
APOSOR25142-1G APOSOR25142-250MG
2-Propanesulphonylacetonitrile
2-Propanesulphonylacetonitrile
Formula: C₅H₉NO₂S
Peso molecolare: 147,2 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 120069-21-8