Stampa…
4-Nitroimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
OR25125-100G OR25125-25G OR25125-500G
APOSOR25125-100GEA 29.2 EUR
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G APOSOR25125-500G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: 303 °C (dec.)
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005196
CAS Number: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7