Stampa…
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25079-1G OR25079-250MG
APOSOR25079-1GEA 77.1 EUR
APOSOR25079-1G APOSOR25079-250MG
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c]-[1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈N₄O₂
Peso molecolare: 192,18 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067873
CAS Number: 175137-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III