Stampa…
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
OR25077-10G OR25077-1G OR25077-25G
APOSOR25077-10GEA 0 EUR
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G APOSOR25077-25G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formula: C₄H₇Br₂N₃
Peso molecolare: 256,94 g/mol
Punto di fusione: 178…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053023
CAS Number: 167683-86-5