2-Methyl-4-nitroindole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2507-100MG
OR2507-500MG
APOSOR2507-100MGEA
14.7
EUR
APOSOR2507-100MG
APOSOR2507-500MG
2-Methyl-4-nitroindole
2-Methyl-4-nitroindole
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Peso molecolare: 176,1700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09028445 CAS Number: 3484-10-4 |