Stampa…
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25059-100G OR25059-25G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G
(±)-Diethyl acetylsuccinate
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Formula: C₁₀H₁₆O₅
Punto di ebollizione: 180…183 °C
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009157
CAS Number: 1115-30-6