Stampa…
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Fornitore: Apollo Scientific
OR25055-1G OR25055-250MG OR25055-500MG OR25055-2.5G OR25055-5G
APOSOR25055-1GEA 159 EUR
APOSOR25055-1G APOSOR25055-250MG APOSOR25055-500MG APOSOR25055-2.5G APOSOR25055-5G
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Formula: C₆H₁₄IN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114187
CAS Number: 102392-91-6