Stampa…
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 154 EUR
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Formula: C₅H₁₂IN₃O
Peso molecolare: 257,08 g/mol
Punto di fusione: 143…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114180
CAS Number: 102392-87-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III