Stampa…

4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 65.5 EUR
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₃S
Peso molecolare: 158,1800 g/mol
Punto di fusione: 101…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067997
CAS Number: 71050-40-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR