Stampa…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2504-100G OR2504-25G OR2504-5G
APOSOR2504-100GEA 236 EUR
APOSOR2504-100G APOSOR2504-25G APOSOR2504-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole 96%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646129
CAS Number: 694-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III