Stampa…
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNS
Punto di fusione: 84…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00019832
CAS Number: 18527-19-0