Stampa…
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 219 EUR
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
Peso molecolare: 212,21 g/mol
Punto di fusione: 255…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179682
CAS Number: 27295-64-3