Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrazole
OR2502-5G OR2502-100G OR2502-25G
APOSOR2502-5GEA 59.7 EUR
APOSOR2502-5G APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,1304 g/mol
Punto di ebollizione: 135…139 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036665
CAS Number: 694-48-4