Stampa…
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 328 EUR
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, grado tecnico
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClNO₃
Peso molecolare: 278,49 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 22019-49-4
UN: 3261
ADR: 8,III