Stampa…
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethan-1-one, 3'-Amino-4'-chloroacetophenone
OR24995-1G OR24995-5G
APOSOR24995-1GEA 23.4 EUR
APOSOR24995-1G APOSOR24995-5G
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di fusione: 104…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00122619
CAS Number: 79406-57-8