Stampa…
1,3-Cyclopentanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 0 EUR
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Formula: C₅H₆O₂
Punto di fusione: 148…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001405
CAS Number: 3859-41-4