Stampa…
4-Nitro-1-naphthylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitronaphthalen-1-amine, 1-Amino-4-nitronaphthalene
OR24922-25G OR24922-5G OR24922-10G
APOSOR24922-25GEA 118 EUR
APOSOR24922-25G APOSOR24922-5G APOSOR24922-10G
4-Nitro-1-naphthylamine
4-Nitro-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004026
CAS Number: 776-34-1
EINECS: 212-277-7