Stampa…
2-Bromo-9-fluorenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 14.7 EUR
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorenone
2-Bromo-9-fluorenone
Formula: C₁₃H₇BrO
Peso molecolare: 259,1 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010789
CAS Number: 3096-56-8