Stampa…
α-Bromo-p-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 132 EUR
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
α-Bromo-p-toluic acid 98%
α-Bromo-p-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di fusione: 224…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002567
CAS Number: 6232-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III