Stampa…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 30.6 EUR
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 164…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002289
CAS Number: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2