Stampa…
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Benzyloxy)cinnamic acid
OR24876-1G OR24876-5G
APOSOR24876-1GEA 61.1 EUR
APOSOR24876-1G APOSOR24876-5G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 254,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021778
CAS Number: 6272-45-3