4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₂BrN₃ Punto di fusione: 154…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00105683 CAS Number: 288246-16-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |