Stampa…
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24865-25G OR24865-5G
APOSOR24865-25GEA 224 EUR
APOSOR24865-25G APOSOR24865-5G
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₄H₆N₂S
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020722
CAS Number: 27464-82-0
EINECS: 248-473-4