Stampa…
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR2486-1G OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2486-1G APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075030
CAS Number: 68282-49-5