N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR24839-250MG
OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR24839-250MG
APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Formula:
C₉H₁₂ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01005550 CAS Number: 42074-16-8 |