Coniferyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G
OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA
234
EUR
APOSOR24816-1G
APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Peso molecolare: 180,20 g/mol Punto di ebollizione: 163…165 °C/3mmHg Punto di fusione: 75…80 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002922 CAS Number: 458-35-5 EINECS: 207-277-9 |