Stampa…
Azetidin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Azetidinone
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 125 EUR
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71,08 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C/15mmHg
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013328
CAS Number: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8,II