Stampa…
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 39.4 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅Cl₂N₃
Peso molecolare: 178,0200 g/mol
Punto di fusione: 70…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194053
CAS Number: 39906-04-2