Stampa…
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 89.9 EUR
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 183…185 °C
Punto di fusione: 30 °C
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001290
CAS Number: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II