Stampa…
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2473-5G OR2473-1G OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA 102 EUR
APOSOR2473-5G APOSOR2473-1G APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,6200 g/mol
Punto di fusione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312373
CAS Number: 14080-59-2