Stampa…
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 148 EUR
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
5-Hydroxy-1-tetralone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di fusione: 206…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001693
CAS Number: 28315-93-7