Stampa…
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrido[2,3-b]pyrazine
OR24673-1G OR24673-250MG OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA 165 EUR
APOSOR24673-1G APOSOR24673-250MG APOSOR24673-500MG
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Formula: C₇H₅N₃
Peso molecolare: 131,14 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006717
CAS Number: 322-46-3