Stampa…
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 3-carboxy-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-, (3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)oxidany
OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 561 EUR
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄NO₃
Peso molecolare: 184,212 g/mol
Punto di fusione: 202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041847
CAS Number: 2154-67-8