Stampa…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-500MG OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 52.4 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-500MG APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728869
CAS Number: 55745-74-9