Stampa…
2-Iodo-3-pyridinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-iodopyridine
OR24642-1G OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-1GEA 14.7 EUR
APOSOR24642-1G APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-pyridinol
2-Iodo-3-pyridinol
Formula: C₅H₄INO
Peso molecolare: 221,00 g/mol
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023421
CAS Number: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0