Stampa…
1-Phenylimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24638-10G OR24638-5G OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA 135 EUR
APOSOR24638-10G APOSOR24638-5G APOSOR24638-1G
1-Phenylimidazole 98%
1-Phenylimidazole
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C/15mmHg
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041204
CAS Number: 7164-98-9