Stampa…
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Butyl-5-chloro-4-hydroxymethylimidazole, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol
OR2460-1G OR2460-25G OR2460-5G
APOSOR2460-1GEA 87.3 EUR
APOSOR2460-1G APOSOR2460-25G APOSOR2460-5G
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₈H₁₃ClN₂O
Peso molecolare: 188,66 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934397
CAS Number: 79047-41-9